Läs mer
4-Etylbenzoesyra, 97 %
Produktkod. 10563741
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563741 5 g Glasflaska 5g
10040540 25 g Glasflaska -
10042420 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10563741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184490050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-64-7
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00002570
InChI-nyckel ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
PubChem CID 12086
IUPAC-namn 4-etylbensoesyra
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzoic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 110,0 °C till 114,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5C6H4CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 529
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.