Läs mer
4-Etylbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylbenzoic acid |
| CAS | 619-64-7 |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.18 |
| Formel vikt | 150.0681 |