Läs mer
4-Etylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30380427
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30380427 500 mg
1 options
Produktkod. 30380427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE899815500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzoic acid
CAS 619-64-7
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CCc1ccc(cc1)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
Formel vikt 150.0681