Läs mer
4-etylbensonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382097
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11382097 10 g 10g
11392097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11382097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07921.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25309-65-3 | Molekylformel: C9H9N | Molekylvikt: 131,178 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25309-65-3
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00016383
InChI-nyckel SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
PubChem CID 91393
IUPAC-namn 4-etylbensonitril
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzonitrile
Densitet 0.956
Kokpunkt 237 °C
Flampunkt 97 °C (206 °F)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 10 g
Beilstein 2040912
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.