Läs mer
4-Ethylbenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylbenzophenone |
| CAS | 18220-90-1 |
| Molekylformel | C15 H14 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (4-Ethylphenyl)phenylmethanone, p-Ethylbenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (4-ethylphenyl)-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.271 |
| Formel vikt | 210.104 |