Läs mer
4-Ethylbenzoyl chloride, 98+%
Produktkod. p-7081647
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
Produktkod. 11324739
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11698.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16331-45-6
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00000697
InChI-nyckel AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85368
IUPAC-namn 4-etylbensoylklorid
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzoyl chloride
Kokpunkt 235°C to 236°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Acidic
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2206041
Synonym benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Formel vikt 168.62
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.