Läs mer
4-Etylbenzoylklorid, 98+%
Produktkod. 11429213
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429213 50 g 50g
11324739 5 g 5g
11419213 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11698.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16331-45-6
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00000697
InChI-nyckel AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85368
IUPAC-namn 4-etylbensoylklorid
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzoyl chloride
Densitet 1.146
Kokpunkt 235 °C till 236 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Surt
Brytningsindex 1.5479
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2206041
Känslighet Känslig för fukt
Synonym benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Formel vikt 168.62
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.