Läs mer
4-etylbensylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433947 5 g 5g
15423947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30459.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-59-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-59-2
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00004666
InChI-nyckel YSLBFFIVJGJBSA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13034
IUPAC-namn (4-etylfenyl)metanol
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylbenzyl alcohol
Densitet 1.028
Kokpunkt 115°C to 117°C (9 mmHg)
Brytningsindex 1.5275
Kvantitet 5 g
Synonym 4-ethylphenyl methanol, 4-ethylbenzyl alcohol, 4-ethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethyl, benzyl alcohol, p-ethyl, p-ethylbenzyl alcohol, 4-ethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethyl, acmc-209p6g, 4-ethylphenyl methanol #
Formel vikt 136.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.