Läs mer
4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15460028
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460028 1 g 1g
15440536 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53273.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874289-12-0
Molekylformel C9H11BFNO3
Molekylvikt (g/mol) 211.00
MDL-nummer MFCD08436070
InChI-nyckel PCACUISZWVJQCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronic acid, n-ethyl 4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-ethylamino carbonyl-3-fluorophenyl, acmc-209qm5, n-ethyl-4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronicacid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44717595
IUPAC-namn [4-(ethylcarbamoyl)-3-fluorophenyl]boronic acid
LEDER CCNC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 157°C to 160°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 211
Procent renhet 98%