Läs mer
4-Ethylcatechol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylcatechol |
| CAS | 1124-39-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Ethylcatechol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8H10O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Ethyl-1,2-benzenediol, 4-Ethylpyrocatechol, 1-Ethyl-3,4-benzenediol, 1-Ethyl-3,4-dihydroxybenzene, 4-Ethyl-1,2-benzenediol, 4-Ethylpyrocatechol, Ethylcatechol, Ethylpyrocatechol; |
| LEDER | CC(=O)NNC(=O)c1ccncc1 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Visa mer |