Läs mer
4-etylkatekol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439922
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11439922
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12048.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1124-39-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-39-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00015847
InChI-nyckel HFLGBNBLMBSXEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcatechol, 4-ethylpyrocatechol, 4-ethyl-1,2-benzenediol, unii-574jv8byr2, 1,2-benzenediol, 4-ethyl, benzenediol, 4-ethyl, 3,4-dihydroxyethylbenzene, ethylcatechol, 4-ethyl catechol, 4-ethylc atechol
PubChem CID 70761
IUPAC-namn 4-etylbensen-1,2-diol
LEDER CCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Ethylcatechol
Smältpunkt 37°C to 40°C
Kokpunkt 105°C to 107°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2042062
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt