Läs mer
4-Ethylcatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylcatechol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 138.0681 |