Läs mer
4-etylcyklohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045083
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11337376
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09363.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5441-51-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5441-51-0
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.20
MDL-nummer MFCD00001644
InChI-nyckel OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-ethyl, 4-ethyl cyclohexanone, 4-ethyl-cyclohexanone, 1-ethyl-4-oxocyclohexane, trans-4-ethylcyclohexanone, acmc-1aru9, ksc273s8l, 5-ethyl-2-oxocyclohexyl
PubChem CID 79506
IUPAC-namn 4-etylcyklohexan-1-on
LEDER CCC1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylcyclohexanone
Densitet 0.895
Kokpunkt 192°C to 194°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4515
Kvantitet 25 g
Beilstein 1924964
Formel vikt 126.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.