Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Ethylcyclohexene-1-boronic acid, 98%
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylcyclohexene-1-boronic acid |
| CAS | 871329-72-5 |
| Molekylformel | C8H15BO2 |
| MDL-nummer | MFCD07783854 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-ethylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, boronic acid,b-4-ethyl-1-cyclohexen-1-yl, 4-ethylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, acmc-209qgf, 4-ethylcyclohexene-1-boronic acid, 4-ethyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-ethyl-1-cyclohexenyl boronic acid, 4-ethylcyclohexen-1-yl boronic acid |
| InChI-nyckel | NCXGOXGWYXCMKH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | B(C1=CCC(CC1)CC)(O)O |
| IUPAC-namn | (4-ethylcyclohexen-1-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.016 |
| Visa mer |