Läs mer
4-Ethylguaiacol-d5, TRC
Produktkod. 30385446
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385446 5 mg
30379192 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30385446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6787225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219803-12-9
Molekylformel C9 2H5 H7 O2
Molekylvikt (g/mol) 157.22
Synonym 4-(Ethyl-d5)-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-(pentadeuteroethyl)phenol, 4-Ethylguaiacol-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane-1,1,2,2,2-d5, 4-Ethyl-2-methoxyphenol-D5 (ethyl-D5)
IUPAC-namn 2-methoxy-4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)phenol
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1ccc(O)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylguaiacol-d5
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2
Formel vikt 157.1151