Läs mer
4-Ethylguaiacol, TRC
Produktkod. 30136837
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136837 10 g
30008742 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67872010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2785-89-9
Molekylformel C9 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Synonym Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
IUPAC-namn 4-etyl-2-metoxyfenol
LEDER CCc1ccc(O)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylguaiacol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Formel vikt 152.0837