Läs mer
4-Etylmorflin, 98 %
Produktkod. 11423884
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423884 250 mL 250ml
11394729 100 mL 100ml
11304739 500 mL 500ml
11413884 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11423884 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11905.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-74-3 | C6H13NO | 115,176 g/mol
N-etylmorfolin är en komponent i bufferten som används vid grundläggande peptidseparation genom anjonbyteskromatografi. Vidare fungerar det som en katalysator vid framställning av polyuretanskum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-etylmorfolin är en komponent i bufferten som används vid grundläggande peptidseparation genom anjonbyteskromatografi. Vidare fungerar det som en katalysator vid framställning av polyuretanskum.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Noter
Ljus- och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-74-3
Molekylformel C6H13NO
MDL-nummer MFCD00006177
InChI-nyckel HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7525
IUPAC-namn 4-etylmorfolin
LEDER CCN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylmorpholine
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.908
Kokpunkt 138 °C till 139 °C
Flampunkt 27 °C
Brytningsindex 1.4413
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 102969
Känslighet Luftkänslig
Synonym n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Molekylvikt (g/mol) 115.18
Formel vikt 115.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.