Läs mer
4-Etylmorfolin, Mikromol™
Produktkod. 30049349
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049349 100 mg
1 options
Produktkod. 30049349 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3771.030100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Etylmorfolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Ethylmorpholine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H13 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
LEDER CCN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-etylmorfolin
Molekylvikt (g/mol) 115.174
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 115,0997 g/mol