Läs mer
4-Etylmorflin, TRC
Produktkod. 30384200
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30384200 5 mL
1 options
Produktkod. 30384200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9249205ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Molekylformel C6 H13 N O
Kvantitet 5 mL
Synonym 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
LEDER CCN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-etylmorfolin
Molekylvikt (g/mol) 115.174
Formel vikt 115.0997