Läs mer
4-etyloktansyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11435856
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435856 2.5 g 2.5g
11445856 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22220.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16493-80-4 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Fem svavelinnehållande aromföreningar syntetiserades genom reaktion av 4-etyloktanoylklorid med svavelhaltiga alkoholer eller merkaptaner. 4-etyloktansyra identifieras från flue-cured Virginia-tobak. Används huvudsakligen som daglig smak, matsmak, industriell smak, näringsämne, stabilisatorer, ytaktiva ämnen och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fem svavelhaltiga aromföreningar syntetiserades genom reaktion av 4-etyloktanoylklorid med svavelhaltiga alkoholer eller merkaptaner. 4-etyloktansyra identifieras från flue-cured Virginia-tobak. Används huvudsakligen som daglig smak, matsmak, industriell smak, näringsämne, stabilisatorer, ytaktiva ämnen och emulgeringsmedel.
Löslighet
Något löslig i vatten (0,13 mg/ml). Lösligt i
hexan
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16493-80-4
Molekylformel C10H20O2
Molekylvikt (g/mol) 172.268
MDL-nummer MFCD00506494
InChI-nyckel PWKJMPFEQOHBAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanoic acid, 4-ethyl, 4-ethylcaprylic acid, 4-ethyl octanoic acid, acmc-1bvq5, 4-ethyloctanoicacid, ksc175o1l, 4-ethyloctanoic acid, fg
PubChem CID 61840
IUPAC-namn 4-etyloktansyra
LEDER CCCCC(CC)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethyloctanoic acid
Densitet 0.908
Kokpunkt 142°C to 143°C (10 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water(0.13mg/mL). Soluble in hexane
Formel vikt 172.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.