Läs mer
4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD, TRC
Produktkod. 30369664
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369664 100 mg
30383056 50 mg
30373571 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30369664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925736100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 340256-40-8
Molekylformel C8 D5 H5 O
Molekylvikt (g/mol) 127.1952
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-ethyl- (9CI)
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-ethylbenzene
LEDER [2H]Oc1c([2H])c([2H])c(CC)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D/hD
Formel vikt 127.1045