Läs mer
4-etylfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11445407
Change view
Kvantitet:
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445407 1000 g 1000g
1 options
Produktkod. 11445407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23433.0B
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Användningsområde
4-etylfenol är lämpligt för användning vid bestämning av 4-etylguaiakol och 4-etylfenol i aromen av röda viner med hjälp av headspace-fastfas mikroextraktionsmetod. Det är ett kemiskt reagens som används vid syntes av 5-HT1A-recept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Smältpunkt 40 °C till 45 °C
Densitet 1.011
Kokpunkt 218 °C till 219 °C
Flampunkt 100 °C
Molekylformel C8H10O
Brytningsindex 1.533
MDL-nummer MFCD00002393
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 1363317
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning (4,9 g/L) (vid 25 °C)
InChI-nyckel HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 4-etylfenol
Molekylvikt (g/mol) 122.17
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.