Läs mer
4-Etylfenol, 97 %
Produktkod. 10724611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724611 1 kg Plastflaska 1kg
10306560 5 g Plastflaska 5g
10616692 250 g Plastflaska 250g
11994661 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10724611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118820010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-07-9
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
InChI-nyckel HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
IUPAC-namn 4-etylfenol
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 41,0 °C till 46,0 °C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 218,0 °C till 219,0 °C
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C2H5C6H4OH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06,472
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4900 mg/l (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin massa eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.