Läs mer
4-etylfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455407
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455407 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11455407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23433.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122.167 g/mol
4-etylfenol är lämplig för användning vid bestämning av 4-etylguaiakol och 4-etylfenol i aromen av röda viner med hjälp av headspace-fastfas mikroextraktionsmetod. Det är ett kemiskt reagens som används vid syntes av 5-HT1A-receptoragonister med antinociceptiv aktivitet. Det används också vid framställning av isopropylamider som potenta och icke-kovalenta proteosomhämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-etylfenol är lämpligt för användning vid bestämning av 4-etylguaiakol och 4-etylfenol i aromen av röda viner med hjälp av headspace-fastfas mikroextraktionsmetod. Det är ett kemiskt reagens som används vid syntes av 5-HT1A-recept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Smältpunkt 40 °C till 45 °C
Densitet 1.011
Kokpunkt 218 °C till 219 °C
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Molekylformel C8H10O
Brytningsindex 1.533
MDL-nummer MFCD00002393
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 1363317
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (4,9 g/L) vid 25 °C
InChI-nyckel HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-namn 4-etylfenol
Molekylvikt (g/mol) 122.167
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.