Läs mer
4-Ethylphenol-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylphenol-D10 |
| CAS | 352431-18-6 |
| Molekylformel | C8 D10 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-(ethyl-d5)- (9 CI), 4-(Ethyl-d5)phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-Ethylphenol-d10, 4-Ethylphenol-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D,4 D,5 D,6 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.226 |
| Formel vikt | 132.1359 g/mol |
| Visa mer |