Läs mer
(4-Ethylphenyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Ethylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 14387-10-1 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(4-Ethylphenyl)acetic Acid, 4-Ethylphenylacetic Acid, p-Ethylphenylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC=C(C=C1)CC |
| IUPAC-namn | 2-(4-ethylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.08 |