Läs mer
(4-Ethylphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (4-Ethylphenyl)boronic acid |
| CAS | 63139-21-9 |
| Molekylformel | C8H11BO2 |
| MDL-nummer | MFCD00859377 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | CCC1=CC=C(B(O)O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.98 |
| Procent renhet | 98% |