Läs mer
4-Ethylphenyl isocyanate, 98%
Produktkod. 11333336
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333336 1 g 1g
11343336 5 g 5g
11353336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12718.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23138-50-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23138-50-3
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00013881
InChI-nyckel FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90007
IUPAC-namn 1-etyl-4-isocyanatbensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenyl isocyanate
Densitet 1.024
Kokpunkt 67°C to 68°C (1 mmHg)
Flampunkt 78°C (172°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 971100
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-ethylphenyl isocyanate, p-ethylphenyl isocyanate, 4-ethylphenylisocyanate, benzene, 1-ethyl-4-isocyanato, benzene,1-ethyl-4-isocyanato, 4-ethylbenzenisocyanate, acmc-1cpzx, 4-ethyl phenylisocyanate, 4-ethyl-phenyl-isocyanate, 1-ethyl-4-isocyanato-benzene
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.