Läs mer
4-ethylphenyl isocyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-ethylphenyl isocyanide |
| CAS | 143063-89-2 |
| Molekylformel | C9H9N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-4-isocyanobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0735 |