Läs mer
4-etylfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455787
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455787 10 g 10g
11445787 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24353.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18856-63-8
Molekylformel C9H9NS
Molekylvikt (g/mol) 163.24
MDL-nummer MFCD00041101
InChI-nyckel XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl isothiocyanate, 1-ethyl-4-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethyl-4-isothiocyanato, 4-ethylbenzenisothiocyanate, acmc-20amit, 2-p-isothio-cyanatophenyl ethane, #
PubChem CID 140438
IUPAC-namn 1-etyl-4-isotiocyanatobensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenyl isothiocyanate
Densitet 1.075
Kokpunkt 245°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.6205
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2802384
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 163.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.