Läs mer
4-Ethylphenyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylphenyl Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 1574285-06-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H9 O4 S . K |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Ethylphenol 1-(Hydrogen sulfate) Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4S.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12-13(9,10)11;/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].CCc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | potassium;(4-ethylphenyl) sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.318 |
| Visa mer |