Läs mer
4-Ethylphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15402686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402686 1 g 1g
15412686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15402686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56418.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91223-44-8
Molekylformel C26H34O2
Molekylvikt (g/mol) 378.556
MDL-nummer MFCD16879074
InChI-nyckel WLPXTIALVPOMAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl 4-trans-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl 4-4-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl trans-4-4-n-pentylcyclohexyl benzoate, 4-ethylphenyl 4-1s,4r-4-pentylcyclohexyl benzoate
PubChem CID 23334599
IUPAC-namn (4-ethylphenyl) 4-(4-pentylcyclohexyl)benzoate
LEDER CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=CC=C(C=C3)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylphenyl trans-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzoate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 378.55
Procent renhet 99%