Läs mer
4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Ethylpropyl Analogue of Oxybutynin), Mikromol™
Beskrivning
4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Ethylpropyl Analogue of Oxybutynin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| CAS | 1215677-72-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H33 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Oxybutynin Hydrochloride Imp. E (EP), Oxybutynin Imp. E (EP), 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Ethylpropyl Analogue of Oxybutynin, Oxybutynin Hydrochloride Impurity E, Oxybutynin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-3 |
| LEDER | CCCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[ethyl(propyl)amino]but-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Visa mer |