missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Ethylpyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethyl-pyridine-2-carboxylic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 79415-18-2 |
| Molekylformel | C8 H9 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-ethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-ethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Ethylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-Ethyl-2-pyridinecarboxylic acid hydrochloride, 4-Ethylpicolinic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-2-6-3-4-9-7(5-6)8(10)11;/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11);1H |
| LEDER | Cl.CCc1ccnc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-ethylpyridine-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.62 |
| Formel vikt | 187.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?