Läs mer
4-Ethylpyridine, 98%
Produktkod. 10675772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675772 500 g Glasflaska 500g
10193240 25 g Glasflaska 25g
10521591 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150575000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-75-4 | C7H9N | 107.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-75-4
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.15
MDL-nummer MFCD00006450
InChI-nyckel VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-ethyl, .gamma.-ethylpyridine, 4-ethyl pyridine, unii-3kw0se2tl5, 4-ethyl-pyridine, pyridine, c1-3-alkyl derivs., 3kw0se2tl5, gamma-ethylpyridine, c1-c3 alkylpyridine, 4ethylpyridine
PubChem CID 10822
IUPAC-namn 4-etylpyridin
LEDER CCC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylpyridine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -91°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9420g/mL, 0.942
Kokpunkt 164°C to 170°C
Flampunkt 47°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H3N)CH2CH3
Brytningsindex 1.5009 to 1.5029
Kvantitet 500 g
Beilstein 20, 243
Merck Index 15, 3901
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 34g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 107.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.