Läs mer
4-Ethylpyridine, 98%
Produktkod. 11475323
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475323 250 g 250g
11465323 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12883.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-75-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
4-etylpyridin används för att studera inverkan av motanjonkoncentration på analytretention.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-etylpyridin används för att studera inverkan av motanjonkoncentration på analytretention.
Löslighet Något löslig i
vatten (34 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-75-4
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00006450
InChI-nyckel VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-ethyl, .gamma.-ethylpyridine, 4-ethyl pyridine, unii-3kw0se2tl5, 4-ethyl-pyridine, pyridine, c1-3-alkyl derivs., 3kw0se2tl5, gamma-ethylpyridine, c1-c3 alkylpyridine, 4ethylpyridine
PubChem CID 10822
IUPAC-namn 4-etylpyridin
LEDER CCC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylpyridine
Smältpunkt -91°C
Densitet 0.942
pH 10
Kokpunkt 167°C to 168°C
Flampunkt 52°C (126°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 106481
Merck Index 14,3849
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (34g/L at 20°C).
Formel vikt 107.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.