Läs mer
4-Ethylpyrimidine-5-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethylpyrimidine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1147710-24-4 |
| Molekylformel | C7H8N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-6-5(7(10)11)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCc1ncncc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-ethylpyrimidine-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0586 |