Läs mer
4-(Etylsulfonyl)bensenboronsyra, 98+%
Produktkod. 11304785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304785 250 mg 250mg
11394775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17814.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
CAS: 352530-24-6 | C8H11BO4S | 214,042 g/mol
Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier
, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352530-24-6
Molekylformel C8H11BO4S
Molekylvikt (g/mol) 214.042
MDL-nummer MFCD02093076
InChI-nyckel CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773420
IUPAC-namn (4-etylsulfonylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 135°C to 139°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 214.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.