Läs mer
4-Etylsulfonylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30385621
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30385621 2.5 g
1 options
Produktkod. 30385621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9262432.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Molekylformel C8H11BO4S
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
LEDER CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
IUPAC-namn (4-(etylsulfonyl)fenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 214.05
Formel vikt 214.05