Läs mer
4-Etylsulfonylfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30376737
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30376737 250 mg
1 options
Produktkod. 30376737 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE926243250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Molekylformel C8H11BO4S
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
LEDER CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
IUPAC-namn (4-(etylsulfonyl)fenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 214.05
Formel vikt 214.05