Läs mer
4-(etyltio)bensaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398566 1 g 1g
11308576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17624.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84211-94-9 | C9H10OS | 166.238 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet Svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84211-94-9
Molekylformel C9H10OS
Molekylvikt (g/mol) 166.238
MDL-nummer MFCD01318145
InChI-nyckel LPRKZLUVZOFDDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylthio benzaldehyde, 4-ethylsulfanyl benzaldehyde, 4-ethylthiobenzaldehyde, 4-ethylsulfanyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-ethylthio
PubChem CID 7006654
IUPAC-namn 4-etylsulfanylbensaldehyd
LEDER CCSC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Ethylthio)benzaldehyde
Kokpunkt 151°C to 153°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.624
Kvantitet 1 g
Beilstein 1863857
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 166.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.