Läs mer
4-Etyltoluen, 97 %
Produktkod. 11341517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341517 25 g 25g
11331517 5 g 5g
11351517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11341517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02120.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 622-96-8 | C9H12 | 120,195 g/mol
4-etyltoluen används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Ethyltoluene används som mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-96-8
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.195
MDL-nummer MFCD00009263
InChI-nyckel JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyltoluene, p-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-4-methyl, 4-methylethylbenzene, toluene, p-ethyl, p-ethylmethylbenzene, p-methylethylbenzene, 1-methyl-4-ethylbenzene, 1-ethyl-4-methyl-benzene, para-ethyltoluene
PubChem CID 12160
IUPAC-namn 1-etyl-4-metylbensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethyltoluene
Smältpunkt -62 °C
Densitet 0.861
Kokpunkt 161 °C till 163 °C
Flampunkt 43 °C (109 °F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1903007
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 120.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.