Läs mer
4-Ethynyl-2,6-dimethyl-4-heptanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11323166
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323166 2 g 2g
11333166 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12446.04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10562-68-2
Molekylformel C11H20O
Molekylvikt (g/mol) 168.28
MDL-nummer MFCD00041605
InChI-nyckel CSNWKQHTZXPWJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyl-2,6-dimethyl-4-heptanol, acmc-1bvp6, 2,6-dimethyl-4-ethynyl-4-heptanol, 4-heptanol,4-ethynyl-2,6-dimethyl, 5-methyl-3-2-methylpropyl hex-1-yn-3-ol
PubChem CID 7010451
IUPAC-namn 4-ethynyl-2,6-dimethylheptan-4-ol
LEDER CC(C)CC(O)(CC(C)C)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethynyl-2,6-dimethyl-4-heptanol
Kokpunkt 83°C to 84°C (18 mmHg)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 2 g
Beilstein 1752640
Formel vikt 168.28
Procent renhet 97%