Läs mer
4-Ethynylbenzonitrile, 97%
Produktkod. 15477748
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477748 1 g 1g
15487748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61244.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3032-92-6 | C9H5N | 127.146 g/mol
4-etynylbensonitril används som ett syntetiskt fragment och som en testförening för korskopplingsreaktioner. Det används i studien av vätebindningsbildning i multifunktionella molekyler på grund av närvaron av fyra vätebindningsställen. Det är också involverat i framställningen av 4-[(trimetylsilyl)etynyl]bensonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-etynylbensonitril används som ett syntetiskt fragment och som en testförening för korskopplingsreaktioner. Det används i studien av vätebindningsbildning i multifunktionella molekyler på grund av närvaron av fyra vätebindningsställen. Det är också involverat i framställningen av 4-[(trimetylsilyl)etynyl]bensonitril.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och organiska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3032-92-6
Molekylformel C9H5N
Molekylvikt (g/mol) 127.146
MDL-nummer MFCD04974058
InChI-nyckel LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyl-benzonitrile, 4-cyanophenylacetylene, benzonitrile, 4-ethynyl, p-cyanophenylacetylene, 4-ethynyl-bezonitrile, benzonitrile,4-ethynyl, 4-ethynylbenzenecarbonitrile, 4-ethynylbenzonitrile, ksc564s8b, benzonitrile, 4-ethynyl-9ci
PubChem CID 4547245
IUPAC-namn 4-etynylbensonitril
LEDER C#CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethynylbenzonitrile
Smältpunkt 156°C to 160°C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 127.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethynylbenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethynylbenzonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.