Läs mer
4-etynylpyridinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420288
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420288 1 g 1g
15430288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53455.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352530-29-1 | C7H6ClN | 139.582 g/mol
4-pyridylacetylenhydroklorid används vid framställning av alkynylplatina(II)-föreningar med diklor(1,2-bis(difenylfosfino)etan)platina(II)-komplex i närvaro av bas och kopparjodid som katalysator. Det används som en mellanprodukt i syntesen av 1,4-bis(4-pyridyl)butadiyn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-pyridylacetylenhydroklorid används vid framställning av alkynylplatina(II)-föreningar med diklor(1,2-bis(difenylfosfino)etan)platina(II)komplex i närvaro av bas och kopparjodid som katalysator. Det används som en mellanprodukt i syntesen av 1,4-bis(4-pyridyl)butadiyn.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352530-29-1
Molekylformel C7H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 139.582
MDL-nummer MFCD03093912
InChI-nyckel KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylpyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hcl, pyridine, 4-ethynyl-, hydrochloride, 4-ethynylpyridinehychloride salt, 4-ethynylpyridinehydrochloride, pubchem19527, 4-pyridylacetylene hydrochloride, 4-ethynyl pyridine hydrochloride, 4-ethynyl-pyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 16216931
IUPAC-namn 4-etynylpyridin;hydroklorid
LEDER C#CC1=CC=NC=C1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethynylpyridine hydrochloride
Smältpunkt ∽150°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 139.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.