Läs mer
4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 1202245-65-5 |
| Molekylformel | C7H10O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Ethynyl-tetrahydro-2H-pyran |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h1,7H,3-6H2 |
| LEDER | C#CC1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-ethynyloxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.15 |
| Formel vikt | 110.0732 |