Läs mer
4'-fluor(1,1'-bifenyl)-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10453963
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10453963 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10639534 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453963 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07015DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 116748-66-4
Molekylformel C12H8ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 270.702
MDL-nummer MFCD01631921
InChI-nyckel CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 270.71
Procent renhet 97%