Läs mer
4'-fluor(1,1'-bifenyl)-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10639534
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10639534 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10453963 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10639534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07015EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 116748-66-4
Molekylformel C12H8ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 270.702
MDL-nummer MFCD01631921
InChI-nyckel CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 270.71
Procent renhet 97%