Läs mer
4-fluor-1,2-dimetoxibensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419066
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419066 5 g 5g
11429066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 398-62-9 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
4-Fluoro-1,2-dimetoxibensen är ett råmaterial som används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Fluoro-1,2-dimetoxibensen är ett råmaterial som används i organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten 0,079 g/L °25 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 398-62-9
Molekylformel C8H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 156.156
MDL-nummer MFCD00012201
InChI-nyckel DAGKHJDZYJFWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroveratrole, 1,2-dimethoxy-4-fluorobenzene, 3,4-dimethoxyfluorobenzene, 1-fluoro-3,4-dimethoxybenzene, 4-fluoro-1,2-dimethoxy-benzene, 3,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 4-fluoroveratrol, pubchem3048, acmc-1acnf, fluorobenzene, 3,4-methoxy
PubChem CID 593640
IUPAC-namn 4-fluor-1,2-dimetoxibensen
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
Densitet 1.171
Kokpunkt 120°C to 123°C (45 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 5 g
Beilstein 2441600
Löslighetsinformation Soluble in water 0.079g/L 25°C.
Formel vikt 156.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.