Läs mer
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine, TRC
Produktkod. 30404900
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404900 5 g
30399968 25 g
30398598 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404900 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5963505G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-31-7
Molekylformel C6H7FN2
Molekylvikt (g/mol) 126.13
Synonym (4-Fluorophenyl)-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 2-Amino-5-fluoroaniline, 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-benzenediamine, 4-Fluoro-1,2-diaminobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine, 4-Fluoro-o-phenylenediamine, 5-Fluoro-1,2-diaminobenzene
LEDER Nc1ccc(F)cc1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2